4-tert-Butylbenzoesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13997.30
A13997.0B
A13997.0I
A13997.30EA
317
DKK
A13997.30
A13997.0B
A13997.0I
4-tert-Butylbenzoesyre ≥99%
4-tert-Butylbenzoesyre
Purity: 99+%
CAS No.: 98-73-7
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 164-168°
Boiling Point: 280° dec.
Beilstein Reference: 607545
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002563
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Kogepunkt: 280 °C (dec.) Smeltepunkt: 164…168 °C Massefylde: 0,6 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 180 °C (356 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002563 CAS-nummer: 98-73-7 EINECS: 202-696-3 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |