3-Methylbenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
139050010 139050050 139051000
ACRO139050010EA 787 DKK
ACRO139050010 ACRO139050050 ACRO139051000
3-Methylbenzoesyre 99%
3-Methylbenzoesyre
Formel: C₈H₈O₂
Kogepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 108…112 °C
Massefylde: 1,054 g/cm³
Flammepunkt: 150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002523
CAS-nummer: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %