Servietter til renrum, formættede, SatWipes® C3
Leverandør: CONTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SAT-C3-100 SAT-C3-7030BPR SATC3703018BPR
115-0379EA 3970 DKK
115-0379 115-2827 115-2826
Servietter til renrum, formættede, SatWipes® C3
Papirservietter Servietter til Renrum Imprægneret
SATWipes er fremstillet af uvævet ren polyester, som er hydraulisk spundet, hvilket giver en blød, robust og ren serviet. Mætning med alkohol/deioniseret vand giver en sikker og mild rengøringsopløsning.
  • Convenient and re-usable pop-up dispenser
  • Consistent solvent application and use: Up to 35% reduction in solvent use
  • Reduces solvent handling: Increased safety
De er fremragende til mindre kritiske opgaver, rengøring af procesværktøj og andet udstyr samt klargøring af flader.
Suitable for use in Class 1000, ISO 6, M4.5 cleanrooms.
Farve: Hvid
Advarsel: På leverandørens hjemmeside kan der findes nøjagtige data, de seneste testresultater og testmetoder.
*Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.