2-Methylbenzoesyre 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
139040010 139040050 139041000
ACRO139040010EA 882 DKK
ACRO139040010 ACRO139040050 ACRO139041000
2-Methylbenzoesyre 98+%
2-Methylbenzoesyre
Formel: C₈H₈O₂
Kogepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 103…105 °C
Massefylde: 1,2555 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002477
CAS-nummer: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Merck Index: 12,09673
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %