Acetophenon, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
42163-1ML-F 42163-5ML-F
42163-1ML-FEA 240 DKK
42163-1ML-F 42163-5ML-F
Acetophenon, Supelco®
Acetophenon
Formel: C₈H₈O
Kogepunkt: 201,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008724
CAS-nummer: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN nummer: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fbc7470b27331968dcb462822d5243913e62135&vid=f05fb0fb18a3ddb8655d7f0afe1f507b340ce6ba&prid=web&clid=SAPDAM