Acetophenon til syntese
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00028.0100 8.00028.1000 8.00028.9026
8.00028.0100EA 326 DKK
8.00028.0100 8.00028.1000 8.00028.9026
Acetophenon til syntese
Acetophenon
Formel: C₈H₈O
Kogepunkt: 201,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008724
CAS-nummer: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN nummer: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 5.5 g/l (20°C)
Melting Point 20 °C
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 82 °C
Refractive Index 1.5339 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 5.2 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 570°C
Synonyms Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP
Hill Formula C8H8O
Chemical Formula CH3COC6H5