Valerophenon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Phenyl-1-pentanone, 1-Phenylpentan-1-one
140800250 140801000 140800050 140805000
ACRO140800250EA 378 DKK
ACRO140800250 ACRO140801000 ACRO140800050 ACRO140805000
Valerophenon 98%
Valerophenon
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
Kogepunkt: 105…107 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: –9 °C
Massefylde: 0,98 g/cm³
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009480
CAS-nummer: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %