Heptanophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10491.09
A10491.18
A10491.09EA
610
DKK
A10491.09
A10491.18
Heptanophenon ≥98%
Heptanophenon
Purity: 98+%
CAS No.: 1671-75-6
Molecular Formula: C13H18O
Formula Weight: 190.29
Flash Point:
Formel:
C₆H₅C(O)(CH₂)₅CH₃ Kogepunkt: 283 °C Smeltepunkt: ∼17 °C Massefylde: 0,946 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009539 CAS-nummer: 1671-75-6 EINECS: 216-802-0 |