4-tert-Butylbenzonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4210-32-6
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₃N Kogepunkt: 258 °C Massefylde: 0,940 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075840 CAS-nummer: 4210-32-6 EINECS: 224-137-2 |