4-Methylbenzaldehyd 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
421140050 421141000 421145000
ACRO421140050EA 240 DKK
ACRO421140050 ACRO421141000 ACRO421145000
4-Methylbenzaldehyd 99+%
4-Tolualdehyde
Formel: C₈H₈O
Molekylvægt: 120.15 g/mol
Kogepunkt: 204…205 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –6 °C
Massefylde: 1.015 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006954
CAS-nummer: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025