4-Ethylbenzaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Ethylbenzaldehyde
378950050 378950250 378951000
ACRO378950050EA 156 DKK
ACRO378950050 ACRO378950250 ACRO378951000
4-Ethylbenzaldehyd 98%
4-Ethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Molekylvægt: 134.18 g/mol
Kogepunkt: 221 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.97 g/cm³
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006956
CAS-nummer: 4748-78-1
EINECS: 225-268-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %