4-tert-Butylbenzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-(tert-Butyl)benzaldehyde
A15740.14
A15740.06
A15740.22
A15740.14EA
2020
DKK
A15740.14
A15740.06
A15740.22
4-tert-Butylbenzaldehyd ≥97%
4-tert-Butylbenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 939-97-9
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5285
Boiling Point: 244-246°
Beilstein Reference: 1906461
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00035742
Formel:
C₁₁H₁₄O Molekylvægt: 162.23 g/mol Kogepunkt: 244…246 °C Massefylde: 0.970 Flammepunkt: 101 °C (213 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00035742 CAS-nummer: 939-97-9 EINECS: 213-367-9 UN nummer: 3082 ADR: 9 III |