4-Brom-3-nitrotoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
A10718.14 A10718.22
A10718.14EA 893 DKK
A10718.14 A10718.22
4-Brom-3-nitrotoluen ≥98%
4-Brom-3-nitrotoluen
Purity: 98+% CAS No.: 5326-34-1 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-32° Boiling Point: 96°/1mm Beilstein Reference: 1945925 MDL No.: MFCD00024180
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 96 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 29…32 °C
Massefylde: 1,578
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024180
CAS-nummer: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6