2-Brom-6-nitrotoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21658.06
B21658.14
B21658.06EA
429
DKK
B21658.06
B21658.14
2-Brom-6-nitrotoluen ≥98%
2-Brom-6-nitrotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 55289-35-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Flash Point:
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Kogepunkt: 108…110 °C (3,3 mmHg) Smeltepunkt: 37…42 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009792 CAS-nummer: 55289-35-5 EINECS: 259-566-4 |