4-Nitrobenzylbromid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
A15236.14 A15236.22 A15236.36
A15236.14EA 471 DKK
A15236.14 A15236.22 A15236.36
4-Nitrobenzylbromid ≥97%
4-Nitrobenzylbromid
Purity: 97+% CAS No.: 100-11-8 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 742796 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007373
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 97…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007373
CAS-nummer: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II