4-Nitrobenzylbromid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
128530250 128531000 128535000
ACRO128530250EA 344 DKK
ACRO128530250 ACRO128531000 ACRO128535000
4-Nitrobenzylbromid 99%
4-Nitrobenzylbromid
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 98…100 °C
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007373
CAS-nummer: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥98.5 %