α-Brom-3-nitrotoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14310.06 A14310.14 A14310.22
A14310.06EA 770 DKK
A14310.06 A14310.14 A14310.22
α-Brom-3-nitrotoluen ≥98%
α-Brom-3-nitrotoluen
Purity: 98+% CAS No.: 3958-57-4 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 56-59° Boiling Point: 153-154°/7mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007271
Formel: C₇H₆BrNO₂
Kogepunkt: 153…154 °C (7 mmHg)
Smeltepunkt: 56…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007271
CAS-nummer: 3958-57-4
EINECS: 223-557-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II