2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
L10658.03 L10658.06
L10658.03EA 246 DKK
L10658.03 L10658.06
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin ≥97%
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
Purity: 97% CAS No.: 72678-19-4 Molecular Formula: C7H4Br2F3N Formula Weight: 318.93 Melting Point: 36-40° Boiling Point: 64-65°/0.1mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00068181
Formel: C₇H₄Br₂F₃N
Molekylvægt: 318.92 g/mol
Kogepunkt: 64…65 °C (0.1 mmHg)
Smeltepunkt: 36…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068181
CAS-nummer: 72678-19-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III