2-Brom-5-Fluortoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
A11112.14
A11112.22
A11112.06
A11112.14EA
747
DKK
A11112.14
A11112.22
A11112.06
2-Brom-5-Fluortoluen ≥98%
2-Brom-5-Fluortoluen
Purity: 98+%
CAS No.: 452-63-1
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 1859121
MDL No.: MFCD00017921
Formel:
C₇H₆BrF Kogepunkt: 169…170 °C Massefylde: 1,495 Flammepunkt: 70 °C (158 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017921 CAS-nummer: 452-63-1 EINECS: 207-203-5 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |