α,4-Dibrom-2-Fluortoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
B21331.06 B21331.14 B21331.22
B21331.06EA 552 DKK
B21331.06 B21331.14 B21331.22
α,4-Dibrom-2-Fluortoluen ≥98%
α,4-Dibrom-2-Fluortoluen
Purity: 98% CAS No.: 76283-09-5 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 126°/9mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00055467
Formel: C₇H₅Br₂F
Molekylvægt: 267.92 g/mol
Kogepunkt: 126 °C (9 mmHg)
Smeltepunkt: 33…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055467
CAS-nummer: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 II