2-Brom-α,α,α-trifluortoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
A10134.14 A10134.22 A10134.36
A10134.14EA 507 DKK
A10134.14 A10134.22 A10134.36
2-Brom-α,α,α-trifluortoluen ≥98%
2-Brom-α,α,α-trifluortoluen
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4820
Odor: Aromatic
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 1945750
Formel: C₇H₄BrF₃
Kogepunkt: 167…168 °C
Massefylde: 1,662
Flammepunkt: 68 °C (154 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000373
CAS-nummer: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III