α-Brom-4-Fluortoulen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
197970050 197970250
ACRO197970050EA 337 DKK
ACRO197970050 ACRO197970250
α-Brom-4-Fluortoulen 97%
α-Brom-4-Fluortoulen
Formel: C₇H₆BrF
Molekylvægt: 189.03 g/mol
Kogepunkt: 85 °C (15 mmHg)
Massefylde: 1.517 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000359
CAS-nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %