α-Brom-2-Fluortoulen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
197960050 197960250
ACRO197960050EA 278 DKK
ACRO197960050 ACRO197960250
α-Brom-2-Fluortoulen 98%
α-Brom-2-Fluortoulen
Formel: C₇H₆BrF
Kogepunkt: 84…85 °C (15 mmHg)
Massefylde: 1,567 g/cm³
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000324
CAS-nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %