α-Brom-2,6-difluortoluen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
A17434.06
A17434.14
A17434.06EA
729
DKK
A17434.06
A17434.14
α-Brom-2,6-difluortoluen ≥97%
α-Brom-2,6-difluortoluen
Purity: 97+%
CAS No.: 85118-00-9
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point:
Formel:
C₇H₅BrF₂ Smeltepunkt: 49…53 °C Massefylde: 1,600 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000329 CAS-nummer: 85118-00-9 EINECS: 285-652-6 UN nummer: 1759 ADR: 8,III |