α-Brom-2,6-difluortoluen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
303570050 303570250
ACRO303570050EA 578 DKK
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Brom-2,6-difluortoluen 97%
α-Brom-2,6-difluortoluen
Formel: C₇H₅BrF₂
Smeltepunkt: 51…55 °C
Massefylde: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000329
CAS-nummer: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %