α-Brom-2,5-difluortoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-1,4-difluorobenzene, 2,5-Difluorobenzyl bromide
B20752.09 B20752.18 B20752.88
B20752.09EA 1170 DKK
B20752.09 B20752.18 B20752.88
α-Brom-2,5-difluortoluen ≥98%
α-Brom-2,5-difluortoluen
Purity: 98% CAS No.: 85117-99-3 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 Refractive Index: 1.5260 Beilstein Reference: 7089248 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009897
Formel: C₇H₅BrF₂
Kogepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 8 °C
Massefylde: 1,609
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009897
CAS-nummer: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III