2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11623.14 A11623.06 A11623.22
A11623.14EA 2360 DKK
A11623.14 A11623.06 A11623.22
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid ≥98%
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid
Purity: 98+% CAS No.: 1765-40-8 Molecular Formula: C7H2BrF5 Formula Weight: 261.00 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 174-175° Beilstein Reference: 647808 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000299
Formel: (C₆F₅)CH₂Br
Kogepunkt: 174…175 °C
Smeltepunkt: 18…20 °C
Massefylde: 1,844
Flammepunkt: 83 °C (181 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000299
CAS-nummer: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II