3-Brombenzylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
L12458.06 L12458.14
L12458.06EA 522 DKK
L12458.06 L12458.14
3-Brombenzylchlorid ≥97%
3-Brombenzylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 932-77-4 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5835 Boiling Point: 118-119°/18mm Beilstein Reference: 742267 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040865
Formel: C₇H₆BrCl
Kogepunkt: 118…119 °C (18 mmHg)
Massefylde: 1,608
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040865
CAS-nummer: 932-77-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II