α-Brom-4-Chlortoulen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
B22858.06
B22858.14
B22858.06EA
589
DKK
B22858.06
B22858.14
α-Brom-4-Chlortoulen ≥98%
α-Brom-4-Chlortoulen
Purity: 98+%
CAS No.: 622-95-7
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Odour: Pungent
Melting Point: 46-51°
Boiling Point: 107-108°/8mm
Beilstein Reference: 606497
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00040714
Formel:
C₇H₆BrCl Kogepunkt: 107…108 °C (8 mmHg) Smeltepunkt: 46…51 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040714 CAS-nummer: 622-95-7 EINECS: 210-760-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |