α-Brom-2-Chlortoulen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
278930250 278930050
ACRO278930250EA 1130 DKK
ACRO278930250 ACRO278930050
α-Brom-2-Chlortoulen 97%
α-Brom-2-Chlortoulen
Formel: C₇H₆BrCl
Kogepunkt: 103…104 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1,586 g/cm³
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000566
CAS-nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %