2,4,6-Tribromtoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-2,4,6-tribromobenzene, 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene
L01149.09 L01149.18
L01149.09EA 678 DKK
L01149.09 L01149.18
2,4,6-Tribromtoluen ≥98%
2,4,6-Tribromtoluen
Purity: 98+% CAS No.: 6320-40-7 Molecular Formula: C7H5Br3 Formula Weight: 328.83 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 290° MDL No.: MFCD00013527
Formel: C₇H₅Br₃
Kogepunkt: 290 °C
Smeltepunkt: 67…70 °C
Massefylde: 2,479
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013527
CAS-nummer: 6320-40-7
EINECS: 228-672-2