4-tert-Butyl-1-Brombenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 3972-65-4
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 15-16°
Boiling Point: 231-232°
Beilstein Reference: 1859117
MDL No.: MFCD00000108
Formel:
C₁₀H₁₃Br Molekylvægt: 213.12 g/mol Kogepunkt: 231…232 °C Smeltepunkt: 15…16 °C Massefylde: 1.229 Flammepunkt: 97 °C (206 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000108 CAS-nummer: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |