4-tert-Butyl-1-Brombenzen 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
225190250 225191000 225190050
ACRO225190250EA 583 DKK
ACRO225190250 ACRO225191000 ACRO225190050
4-tert-Butyl-1-Brombenzen 97%
4-tert-Butyl-1-Brombenzen
Formel: C₁₀H₁₃Br
Molekylvægt: 213.12 g/mol
Kogepunkt: 80…81 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 15…16 °C
Massefylde: 1.22 g/cm³
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000108
CAS-nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5315 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %