4-Brombenzylbromid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
A10892.14 A10892.22
A10892.14EA 460 DKK
A10892.14 A10892.22
4-Brombenzylbromid ≥98%
4-Brombenzylbromid
Purity: 98+% CAS No.: 589-15-1 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Melting Point: 60-64° Boiling Point: 115-124°/12mm Merck Reference: 14,1409 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000179
Formel: C₇H₆Br₂
Molekylvægt: 249.93 g/mol
Kogepunkt: 115…124 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000179
CAS-nummer: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN nummer: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01393