4-Brombenzylbromid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
150410250 150411000
ACRO150410250EA 307 DKK
ACRO150410250 ACRO150411000
4-Brombenzylbromid 98%
4-Brombenzylbromid
Formel: C₇H₆Br₂
Molekylvægt: 249.93 g/mol
Kogepunkt: 115…124 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000179
CAS-nummer: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN nummer: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01393
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to orange to tan Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %