1-Brom-3-ethylbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12258.06 A12258.03 A12258.14
A12258.06EA 1090 DKK
A12258.06 A12258.03 A12258.14
1-Brom-3-ethylbenzen ≥98%
1-Brom-3-ethylbenzen
Purity: 98% CAS No.: 2725-82-8 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Boiling Point: 76-78°/10mm MDL No.: MFCD00156128
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 76…78 °C (10 mmHg)
Massefylde: 1,3493
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156128
CAS-nummer: 2725-82-8