Servietter til renrum, Amplitude™ Theta™
Leverandør: CONTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AMTH0001 AMTH0002
CONTAMTH0001EA 276 DKK
CONTAMTH0001 CONTAMTH0002
Servietter til renrum, Amplitude™ Theta™
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
Denne letvægtsserviet er fremstillet af "spunlaced" cellulose/polyester og er økonomisk og absorberende.
  • Fremragende holdbarhed og absorbans
  • Økonomisk og omkostningseffektiv
  • Letvægtsserviet med god absorbans
  • Dobbeltemballeret for at bevare produktets integritet
Ideel til generel ikke-ridsende rengørings- og poleringsopgaver.