Servietter til renrum, Amplitude™ Elipson™
Leverandør: CONTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AMEP0002 AMEP0001
CONTAMEP0002EA 334 DKK
CONTAMEP0002 CONTAMEP0001
Servietter til renrum, Amplitude™ Elipson™
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
Denne serviet er fremstillet af en specialkvalitet af blå cellulose og polyester, som giver øget renhed og fremragende absorbans.
  • Farveægte blå farve gør dem lette at skelne fra andre
  • Lave niveauer af partikler og ekstraherbare stoffer
  • Stærke og holdbare
Cellulosen anvender en farveægte farve for at minimere afsmitning. Servietten er derfor ideel til vådområder, hvor der skal tørres spild op og gøres rent, samt til brug ved absorbering af materialer med lavt partikelindhold på arbejdsflader.
Anbefales til brug ved opgaver i renrum af klasse 1000,More Product Information