3-Brombenzylbromid ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
A15075.09 A15075.18 A15075.30
A15075.09EA 632 DKK
A15075.09 A15075.18 A15075.30
3-Brombenzylbromid ≥99%
3-Brombenzylbromid
Purity: 99% CAS No.: 823-78-9 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 128-130°/12mm Beilstein Reference: 2078683 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000176
Formel: C₇H₆Br₂
Molekylvægt: 249.93 g/mol
Kogepunkt: 128…130 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 40…44 °C
Massefylde: 1.560
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000176
CAS-nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN nummer: 1759
ADR: 8 II