Servietter til renrum, Amplitude™ Delta™
Leverandør: CONTEC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AMDE0001 AMDE0004 AMDE0003 AMDE0002
115-1850EA 6030 DKK
115-1850 115-1852 115-1851 CONTAMDE0002
Servietter til renrum, Amplitude™ Delta™
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
Denne serviet er fremstillet af 100% syntetisk fiber og formet vha. "spunlacing" – den er designet til rengøring af følsomme optikprodukter såsom linser og spejle – så den er ualmindelige ren og holdbar. Den har fremragende kemisk resistens og er derfor ideel til brug med opløsningsmidler. Den åbenfibrede struktur giver enestående absorberingsevne.
  • Meget lave niveauer af partikler og ekstraherbare stoffer
  • Stærke og holdbare
  • Meget blød, ikke-ridsende overflade
Velegnet til brug i rentrum af klasse 100, ISO 5, M3,5.
Farve: Hvid
Advarsel: På leverandørens hjemmeside kan der findes nøjagtige data, de seneste testresultater og testmetoder.