3-Brombenzylbromid 95%

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene

181780050 181780250
ACRO181780050EA 304 DKK
ACRO181780050 ACRO181780250
3-Brombenzylbromid 95%
3-Brombenzylbromid
Formel: C₇H₆Br₂
Molekylvægt: 249.93 g/mol
Kogepunkt: 130 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 37…42 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000176
CAS-nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR