(5-Fluor-2-methoxyphenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC7723-1G PC7723-5G PC7723-10G
APOSPC7723-1GEA 186 DKK
APOSPC7723-1G APOSPC7723-5G APOSPC7723-10G
(5-Fluor-2-methoxyphenyl)eddikesyre
(5-Fluor-2-methoxyphenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₉FO₃
Molekylvægt: 184.17 g/mol
MDL Number: MFCD00671771
CAS-nummer: 383134-85-8