1-Brom-2-ethylbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B23449.06
B23449.14
B23449.22
B23449.06EA
438
DKK
B23449.06
B23449.14
B23449.22
1-Brom-2-ethylbenzen ≥98%
1-Brom-2-ethylbenzen
Purity: 98%
CAS No.: 1973-22-4
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5485
Melting Point: -68°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1929735
MDL No.: MFCD00000077
Formel:
C₈H₉Br Kogepunkt: 199…200 °C Smeltepunkt: –68 °C Massefylde: 1,338 Flammepunkt: 71 °C (159 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000077 CAS-nummer: 1973-22-4 EINECS: 217-823-8 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |