(5-Chlor-1-pentynyl)triethylsilan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H53515.06
H53515.14
H53515.06EA
681
DKK
H53515.06
H53515.14
(5-Chlor-1-pentynyl)triethylsilan ≥97%
(5-Chlor-1-pentynyl)triethylsilan
Purity: 97%
CAS No.: 174125-30-5
Molecular Formula: C11H21ClSi
Formula Weight: 216.83
MDL No.: MFCD00671352
Formel:
C₁₁H₂₁ClSi Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00671352 CAS-nummer: 174125-30-5 |