2-Hydroxy-5-pyridinboronsyrepinacolester ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H51673.MD H51673.03
H51673.MDEA 310 DKK
H51673.MD H51673.03
2-Hydroxy-5-pyridinboronsyrepinacolester ≥97%
2-Hydroxy-5-pyridinboronsyrepinacolester
Purity: 97% CAS No.: 1054483-78-1 Molecular Formula: C11H16BNO3 Formula Weight: 221.06 MDL No.: MFCD06795671
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795671
CAS-nummer: 1054483-78-1