2,2-Difluor-4-pentensyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H32173.03
H32173.06
H32173.03EA
768
DKK
H32173.03
H32173.06
2,2-Difluor-4-pentensyre ≥97%
2,2-Difluor-4-pentensyre
Purity: 97%
CAS No.: 55039-89-9
Molecular Formula: C5H6F2O2
Formula Weight: 136.10
Boiling Point: 56-58°/3mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD09800642
Formel:
C₅H₆F₂O₂ Kogepunkt: 56…58 °C (3 mmHg) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09800642 CAS-nummer: 55039-89-9 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |