3-Cyano-4-pyridinboronsyrepinacolester 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H27814.MD
H27814.03
H27814.MDEA
2070
DKK
H27814.MD
H27814.03
3-Cyano-4-pyridinboronsyrepinacolester 95%
3-Cyano-4-pyridinboronsyrepinacolester
Purity: 95%
CAS No.: 878194-92-4
Molecular Formula: C12H15BN2O2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 97-99°
MDL No.: MFCD09037481
Formel:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Smeltepunkt: 97…99 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09037481 CAS-nummer: 878194-92-4 |