6-Methoxy-2-pyridinboronsyrepinacolester ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H27263.14
H27263.06
H27263.14EA
10280
DKK
H27263.14
H27263.06
6-Methoxy-2-pyridinboronsyrepinacolester ≥97%
6-Methoxy-2-pyridinboronsyrepinacolester
Purity: 97%
CAS No.: 1034297-69-2
Molecular Formula: C12H18BNO3
Formula Weight: 235.09
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD06798266
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₃ Smeltepunkt: 68…72 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06798266 CAS-nummer: 1034297-69-2 |