2-Methyl-2-pentensyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A16587.09 A16587.18 A16587.30
A16587.09EA 379 DKK
A16587.09 A16587.18 A16587.30
2-Methyl-2-pentensyre ≥99%
2-Methyl-2-pentensyre
Purity: 99% CAS No.: 3142-72-1 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 107°(225°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 120°/20mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002655
Formel: C₆H₁₀O₂
Kogepunkt: 120 °C (20 mmHg)
Massefylde: 0,978
Flammepunkt: 107 °C (225 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002655
CAS-nummer: 3142-72-1
EINECS: 221-552-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III