Dodecan (mix af isomere)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
365770010
365770050
365770250
ACRO365770010EA
438
DKK
ACRO365770010
ACRO365770050
ACRO365770250
Dodecan (mix af isomere)
Dodecan (mix af isomere)
Formel:
C₁₂H₂₆ Kogepunkt: 170…195 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –60 °C Massefylde: 0,751 g/cm³ Flammepunkt: 44 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008969 CAS-nummer: 13475-82-6 EINECS: 297-629-8 UN nummer: 3295 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
Density | (15°C) 746 to 756 kg/m3 |
Distillation range | 170 to 195 °C |
Aromatics | ≤50 ppm |